Learn More
2,3-Dimethylhydroquinone, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 305110250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 608-43-5 Peso : 0.02500kg
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10219553
  • 311.00€ / 25g
In stock, pronto per la spedizione: 4
Identificatori chimici
608-43-5
138.17
BXJGUBZTZWCMEX-UHFFFAOYSA-N
69100
CC1=C(C=CC(=C1C)O)O
C8H10O2
MFCD00009997
2,3-dimethylhydroquinone, o-xylene-3,6-diol, 2,3-xylohydroquinone, o-xylohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl, unii-f0l7hg609j, 1,4-dihydroxy-2,3-dimethylbenzene, 3,6-dihydroxy-o-xylene, 2,3-dimethyl-1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl hydroquinone
2,3-dimethylbenzene-1,4-diol
Specifica
2, 3-Dimethylhydroquinone
Glass bottle
223.0°C to 225.0°C
608-43-5
100.0
C8H10O2
2,3-dimethylhydroquinone, o-xylene-3,6-diol, 2,3-xylohydroquinone, o-xylohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl, unii-f0l7hg609j, 1,4-dihydroxy-2,3-dimethylbenzene, 3,6-dihydroxy-o-xylene, 2,3-dimethyl-1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl hydroquinone
BXJGUBZTZWCMEX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethylbenzene-1,4-diol
69100
Powder
Authentic
White
25g
98.5
96% min. (HPLC)
MFCD00009997
Solubility in water: slightly soluble in water
CC1=C(C=CC(=C1C)O)O
138.17
138.17
97%
Videos
SDS Documenti