Learn More
2,3-Dimethylmaleic anhydride, 97%
Codice prodotto. 10030860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10030860 5 g Bottiglia in vetro 5g
10469661 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10030860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116390050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 766-39-2 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 766-39-2
Formula molecolare C6H6O3
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Numero MDL MFCD00005523
InChI Key MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dimethylmaleic anhydride, dimethylmaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dimethyl, pyrocinchonic anhydride, maleic anhydride, dimethyl, dimethylmaleic acid anhydride, 2,3-dimethylmaleicanhydride, unii-6pp3n541qa, 3,4-dimethyl-furan-2,5-dione, alpha,beta-dimethylmaleic anhydride
PubChem CID 13010
IUPAC Name 3,4-dimethylfuran-2,5-dione
SMILES CC1=C(C(=O)OC1=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethylmaleic anhydride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 91.0°C to 96.0°C
Punti di ebollizione 223.0°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 17, 445
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,ether and chloroform
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethylmaleic anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.