Learn More
2,3-Dimethylmaleic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30377921
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377921 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377921 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4745801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethylmaleic Anhydride
CAS 766-39-2
Formula molecolare C6H6O3
Quantità 1 g
Sinonimo Dimethyl-maleic anhydride, 2,3-dimethylmalonic anhydride4,4-Dimethyl-2,5-furandion, Dimethylmaleic acid anhydride, Dimethylmaleic Anhydride, NSC 92512
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
SMILES CC1=C(C)C(=O)OC1=O
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Peso formulazione 126.0317