Learn More
2,3-Dimethylmaleic Anhydride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dimethylmaleic Anhydride |
| CAS | 766-39-2 |
| Formula molecolare | C6H6O3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Dimethyl-maleic anhydride, 2,3-dimethylmalonic anhydride4,4-Dimethyl-2,5-furandion, Dimethylmaleic acid anhydride, Dimethylmaleic Anhydride, NSC 92512 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(C)C(=O)OC1=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.11 |
| Peso formulazione | 126.0317 |