Learn More
2,3-Dimethylnaphthalene, 97%
Codice prodotto. 15555036 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15555036 5 g 5g
15545036 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15555036 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116450050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 581-40-8 | C12H12 | 156.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 581-40-8
Formula molecolare C12H12
Molecular Weight (g/mol) 156.23
InChI Key WWGUMAYGTYQSGA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guajen, naphthalene, 2,3-dimethyl, unii-35dj6se17o, 2,3-dmn, 2,3-dimethyl naphthalene, acmc-1ao3c, 2,3-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11386
ChEBI CHEBI:48615
IUPAC Name 2,3-dimethylnaphthalene
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethylnaphthalene
Punto di fusione 102.0°C to 104.0°C
Punti di ebollizione 269.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula lineare C10H6(CH3)2
Quantità 5 g
Beilstein 05,IV,1713
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 156.23
Percent Purity 97%