Learn More
2,3-Dimethylpentane, 97%
Codice prodotto. 11340308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11340308 5 g 5g
11490600 1 g 1g
11330308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11340308 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043707.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 565-59-3 | C7H16 | 100.21 g/mol
It is used in the liquid-phase oxidation of 2,4-dimethylpentane and in a study on the preparation and the physical constants of a number of alkanes and cycloalkanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 565-59-3
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009337
InChI Key WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo pentane, 2,3-dimethyl, 3,4-dimethylpentane, acmc-1an9i, 3-01-00-00445 beilstein handbook reference, 2,3-dimethylpentane, 2,3-dimethylpentane, analytical standard
PubChem CID 11260
IUPAC Name 2,3-dimethylpentane
SMILES CCC(C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethylpentane
Densità 0.690 g/mL
Punti di ebollizione 89°C to 90°C
Punto d'infiammabilità −6°C (21°F)
Indice di rifrazione 1.392
Quantità 5 g
Numero UN UN1206
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 100.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethylpentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimethylpentane