Learn More
2,3-Dimethylphenylacetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dimethylphenylacetic Acid |
| CAS | 30981-98-7 |
| Formula molecolare | C10H12O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2,3-Dimethyl-benzeneacetic Acid, 2,3-Xylyl-acetic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O2/c1-7-4-3-5-9(8(7)2)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1cccc(CC(=O)O)c1C |
| IUPAC Name | 2-(2,3-dimethylphenyl)acetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.2 |
| Peso formulazione | 164.0837 |