Learn More
2,3-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10097899
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 134640-85-0, 109-99-9
CAS min. % 8.83, 86.75
CAS max % 13.25, 91.17
Colore Brown to Black
Densità 0.9480g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C8H9BrMg
Formula lineare (CH3)2C6H3MgBr
Numero MDL MFCD01311494
Quantità 50 mL
Gravità specifica 0.948
Sinonimo 2,3-dimethylphenylmagnesium bromide, xylylmagnesium bromide, gwickwuosjjcno-uhfffaoysa-m, 2,3-dimethyl phenyl magnesium bromide, 2,3-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 2,3-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,3-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key PJYPCKZZTIAODG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Mg++].[Br-].CC1=C(C)[C-]=CC=C1
IUPAC Name magnesium(2+) 2,3-dimethylbenzen-1-ide bromide
Molecular Weight (g/mol) 209.37
PubChem CID 11138343
Peso formulazione 209.37
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.