Learn More
2,3-Dimethylquinoxaline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10020860
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
2379-55-7
MFCD00006728
FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
16925
2,3-dimethylquinoxaline
CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1C
2379-55-7
MFCD00006728
FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
16925
2,3-dimethylquinoxaline
CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethylquinoxaline
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 102.0°C to 107.0°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 257.0°C to 259.0°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C10H10N2
Quantità 25 g
Beilstein 23, 191
Sinonimo quinoxaline, 2,3-dimethyl, aurora ka-3449, quinoxaline,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-quinoxalin, 2,3-dimethyl-quinoxaline, acmc-1cg5s, quinoxaline,2,3-dimethyl, salor-int l498777-1ea, 5-23-07-00267 beilstein handbook reference, chembl67865
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethylquinoxaline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.