Learn More
2,3-Dimethylthiophene, 97%
Codice prodotto. 10337721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10337721 1 g 1g
10011931 5 g 5g
11916831 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10337721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 342270010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 632-16-6 | C6H8S | 112.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-16-6
Formula molecolare C6H8S
Molecular Weight (g/mol) 112.19
Numero MDL MFCD00130081
InChI Key BZYUMXXOAYSFOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-thiophene, 2,3,dimethylthiophene, pubchem7751, 2.3-dimethylthiophene, dimethylthiophene, 2,3-dirnethylthiophene
PubChem CID 34295
IUPAC Name 2,3-dimethylthiophene
SMILES CC1=C(C)C=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethylthiophene
Colore Colorless to Yellow
Punto d'infiammabilità >1°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5170 to 1.5210
Quantità 1 g
Peso formulazione 112.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Dimethylthiophene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.