Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 3-Dimethylthiophene |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Punto d'infiammabilità | >1°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Indice di rifrazione | 1.5170 to 1.5210 |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 112.2 |
| Percent Purity | 97% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2,3-Dimethylthiophene
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.