Learn More
2,3-Dimethylthiophene, TRC
Codice prodotto. 30388478
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30388478 50 mg
30370366 500 mg
30372393 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30388478 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46163350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-16-6
Formula molecolare C6H8S
Molecular Weight (g/mol) 112.19
SMILES Cc1ccsc1C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethylthiophene
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H8S/c1-5-3-4-7-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Peso formulazione 112.0347