Learn More
2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10593212
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10593212 1 g Amber Glass Bottle 1g
10059391 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10593212 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM10113DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Identificatori chimici
CAS 25128-35-2
Formula molecolare C9H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 191.14
Numero MDL MFCD00612492
InChI Key ROODQCZSWXEDJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dioxoindoline-7-carboxylic acid, isatin-7-carboxylic acid, 2,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-indole-7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2,3-dioxo, 2,3-dihydro-2,3-dioxo-1h-indole-7-carboxylic acid, 2,3-dioxo-1h-benzo d azolidine-7-carboxylic acid, 2,3-dioxoindoline-7-carboxylicacid, 7-isatincarboxylic acid, pubchem24310, d0y0xq
PubChem CID 2779383
IUPAC Name 2,3-dioxo-1H-indole-7-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC2=C1NC(=O)C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 191.14
Percent Purity 97%