Learn More
2,3-Diphenylmaleic anhydride, 98%
Codice prodotto. 11398346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398346 5 g 5g
11388346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398346 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15612.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4808-48-4 | C16H10O3 | 250.253 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4808-48-4
Formula molecolare C16H10O3
Molecular Weight (g/mol) 250.253
Numero MDL MFCD00005521
InChI Key OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-diphenylmaleic anhydride, diphenylmaleic anhydride, 3,4-diphenyl-2,5-furandione, diphenylfuran-2,5-dione, 2,3-diphenylmaleicanhydride, 2,5-furandione, 3,4-diphenyl, acmc-1asck, 2, 3,4-diphenyl, diphenyl-maleic anhydride, 2,5-furandione,3,4-diphenyl
PubChem CID 78530
IUPAC Name 3,4-diphenylfuran-2,5-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)OC2=O)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Diphenylmaleic anhydride
Punto di fusione 157°C to 160°C
Punti di ebollizione 236°C (15 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 191180
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 250.26
Percent Purity 98%