Learn More
2,3-Diphenylmaleic anhydride, 98%
Codice prodotto. 10412750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10412750 1 g 1g
10371510 5 g 5g
10179929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10412750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439010010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4808-48-4 | C16H10O3 | 250.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4808-48-4
Formula molecolare C16H10O3
Molecular Weight (g/mol) 250.26
InChI Key OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-diphenylmaleic anhydride, diphenylmaleic anhydride, 3,4-diphenyl-2,5-furandione, diphenylfuran-2,5-dione, 2,3-diphenylmaleicanhydride, 2,5-furandione, 3,4-diphenyl, acmc-1asck, 2, 3,4-diphenyl, diphenyl-maleic anhydride, 2,5-furandione,3,4-diphenyl
PubChem CID 78530
IUPAC Name 3,4-diphenylfuran-2,5-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)OC2=O)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Diphenylmaleic anhydride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 157.1°C to 159.4°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 250.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Diphenylmaleic anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.