Learn More
2-((3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)amino)-2-methylpropanoic acid, TRC
Codice prodotto. 30394802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394802 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394802 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF599803100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-((3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)amino)-2-methylpropanoic acid
CAS 1289942-66-0
Formula molecolare C12H15FN2O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Enzalutamide Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C12H15FN2O3/c1-12(2,11(17)18)15-7-4-5-8(9(13)6-7)10(16)14-3/h4-6,15H,1-3H3,(H,14,16)(H,17,18)
SMILES CC(C(O)=O)(NC1=CC(F)=C(C(NC)=O)C=C1)C
Molecular Weight (g/mol) 254.26
Peso formulazione 254.1067