Learn More
2’,3’-Isopropylidene Adenosine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2',3'-Isopropylidene Adenosine |
| CAS | 362-75-4 |
| Formula molecolare | C13 H17 N5 O4 |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H17N5O4/c1-13(2)21-8-6(3-19)20-12(9(8)22-13)18-5-17-7-10(14)15-4-16-11(7)18/h4-6,8-9,12,19H,3H2,1-2H3,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)n3cnc4c(N)ncnc34 |
| IUPAC Name | [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-yl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 307.31 |
| Peso formulazione | 307.1281 |