Learn More
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone, tech. 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11495217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495217 25 g 25g
11475217 1 g 1g
11485217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22619.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15547-89-4
Formula molecolare C13H16O2
Molecular Weight (g/mol) 204.269
Numero MDL MFCD00001630
InChI Key KACQSVYTBQDRGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-methoxyphenyl cyclohexanone, 2-3-methoxyphenyl cyclohexan-1-one, cyclohexanone, 2-3-methoxyphenyl, acmc-20aoq7, 2-3-methoxyphenyl-cyclohexanone, 2-3-methoxy-phenyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-3-methoxyphenyl, 2-3-methoxyphenyl-cyclohexan-1-one, 2-3-methoxyphenyl cyclohexanone, technical grade
PubChem CID 85868
IUPAC Name 2-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-one
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2CCCCC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone
Densità 1.1
Punti di ebollizione 140°C to 142°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.546
Quantità 25 g
Peso formulazione 204.27
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche