Learn More
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10001634
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
879896-54-5
C10H8N2O2
188.186
MFCD09702359
FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N
2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-formylphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
24229502
2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C=O
879896-54-5
C10H8N2O2
188.186
MFCD09702359
FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N
2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-formylphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
24229502
2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C=O
Materiale o nome chimico 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 97%