Learn More
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10132794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10132794 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10481504 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10132794 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49601CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 475105-77-2
Formula molecolare C10H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 204.185
Numero MDL MFCD08741426
InChI Key JHLHKCWPDVKWNS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-carboxyphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 23146305
IUPAC Name 2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 204.18
Percent Purity 97%