Learn More
2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole Sulphone), Mikromol™
Descrizione
2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole Sulphone)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lansoprazole Sulfone |
| CAS | 131926-99-3 |
| Nomi componenti o analita | Lansoprazole Sulfone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H14 F3 N3 O3 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Lansoprazole Imp. B (EP), Lansoprazole USP Related Compound A, Lansoprazole USP RC A, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Sulphone, Lansoprazole Related Compound A, Lansoprazole Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | Cc1c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazole |
| Vedi altri risultati |