Learn More
2,3-Naphthalenedicarboxaldehyde, 95%
Codice prodotto. 11994791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11994791 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
11984791 100 mg Glass Bottle 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11994791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294725000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7149-49-7 | C12H8O2 | 184.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7149-49-7
Formula molecolare C12H8O2
Molecular Weight (g/mol) 184.19
InChI Key ZIPLKLQPLOWLTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-naphthalenedicarboxaldehyde, 2,3-naphthalenedialdehyde, naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, 2,3-naphthalenedicarbaldehyde, naphthalene-2,3-dialdehyde, 2,3-nda, 2,3-diformylnaphthalene, 2,3-naphthalene dicarboxaldehyde, nnaphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde nda
PubChem CID 96400
IUPAC Name naphthalene-2,3-dicarbaldehyde
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C=O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Naphthalenedicarboxaldehyde
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 134.0°C to 135.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H6(CHO)2
Quantità 500 mg
Peso formulazione 184.19
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Naphthalenedicarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.