Learn More
2,3-Naphthalic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30469031
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469031 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469031 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN3630005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Naphthalic Anhydride
CAS 716-39-2
Formula molecolare C12 H6 O3
Quantità 5 g
Sinonimo Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione
InChI Formula InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(14)15-11/h1-6H
SMILES O=C1OC(=O)c2cc3ccccc3cc12
IUPAC Name benzo[f][2]benzofuran-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 198.17
Peso formulazione 198.0317