Learn More
2,3-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-fructopyranose 1-Sulfamate, Mikromol™
Codice prodotto. 17981286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17981286 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17981286 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1348.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,3-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-fructopyranose 1-Sulfamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Desisopropylidene Topiramate
CAS 106881-41-8
Nomi componenti o analita 4,5-Desisopropylidene Topiramate
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C9 H17 N O8 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2,3-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-fructopyranose 1-Sulfamate, 5H-1,3-Dioxolo[4,5-b]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., Topiramate Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-7-6(12)5(11)3-15-9(7,18-8)4-16-19(10,13)14/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
IUPAC Name [(3aS,6R,7R,7aS)-6,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-3a-yl]methyl sulfamate
Molecular Weight (g/mol) 299.3
Quantità 25 mg
Peso formulazione 299.0675 g/mol