Learn More
2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone |
| CAS | 25581-41-3 |
| Formula molecolare | C7 H10 O4 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1 |
| IUPAC Name | (3aR,6aR)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.15 |
| Peso formulazione | 158.0579 |