Learn More
2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone, TRC
Codice prodotto. 30392044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392044 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392044 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8250001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
CAS 25581-41-3
Formula molecolare C7 H10 O4
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
IUPAC Name (3aR,6aR)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one
Molecular Weight (g/mol) 158.15
Peso formulazione 158.0579