Learn More
2,3-Pentanedione, 97%
Codice prodotto. 11494454
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494454 25 g 25g
11404464 100 g 100g
11414464 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494454 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13116.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 600-14-6 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 600-14-6
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00009313
InChI Key TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-pentanedione, acetylpropionyl, acetyl propionyl, 2,3-pentadione, acetylpropionyl van, unii-k4wbe45scm, acetyl propionyl natural, 2,3-pentane-dione, pentan-2,3-dione, ethyl methyl diketone
PubChem CID 11747
ChEBI CHEBI:52774
IUPAC Name pentane-2,3-dione
SMILES CCC(=O)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Pentanedione
Punto di fusione -52°C
Punti di ebollizione 110°C to 112°C
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Odore Odorless
Quantità 25 g
Numero UN UN1224
Beilstein 1699638
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 97%