Learn More
2,3-Pentanedione, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,3-Pentanedione |
| CAS | 600-14-6 |
| Formula molecolare | C5H8O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2,3-Pentanedione, Acetylpropionyl, NSC 7613 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)C(=O)C |
| IUPAC Name | pentane-2,3-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.12 |
| Peso formulazione | 100.0524 |