Learn More
2,3-Pyrazinedicarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30413447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413447 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP8408105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Pyrazinedicarboxylic Acid
CAS 89-01-0
Formula molecolare C6H4N2O4
Quantità 5 g
Sinonimo 2,3-Dicarboxypyrazine, NSC 1908
InChI Formula InChI=1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES O=C(O)C1=NC=CN=C1C(O)=O
IUPAC Name pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 168.11
Peso formulazione 168.0171