Learn More
2,3-Pyrazinedicarboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Pyrazinedicarboxylic Acid |
| CAS | 89-01-0 |
| Formula molecolare | C6H4N2O4 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 2,3-Dicarboxypyrazine, NSC 1908 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | O=C(O)C1=NC=CN=C1C(O)=O |
| IUPAC Name | pyrazine-2,3-dicarboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.11 |
| Peso formulazione | 168.0171 |