Learn More
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride, 97%
Codice prodotto. 10410744 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10410744 5 g Bottiglia in vetro 5g
10021334 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10410744 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397130050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4744-50-7 | C6H2N2O3 | 150.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4744-50-7
Formula molecolare C6H2N2O3
Molecular Weight (g/mol) 150.09
Numero MDL MFCD00179418
InChI Key AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride, 2,3-pyrazinecarboxylic anhydride, pyrazine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, furano 3,4-b pyrazine-5,7-dione, pubchem17535, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride treated bsa
PubChem CID 78482
IUPAC Name 5H,7H-furo[3,4-b]pyrazine-5,7-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2=NC=CN=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 210°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 150.09
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.