Learn More
2,3-Pyridinedicarboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 10793275 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10793275 25 g Plastic bottle 25g
10123520 100 g Plastic bottle 100g
10551374 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10793275 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131850250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 89-00-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-00-9
Formula molecolare C7H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Numero MDL MFCD00006295
InChI Key GJAWHXHKYYXBSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinolinic acid, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, quinolinate, pyridine-2,3-dicarboxylate, unii-f6f0hk1urn, 2,3-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-2,3-carboxylate, f6f0hk1urn, pyridin-2,3-dicarbonsaeure, 2,3-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 1066
ChEBI CHEBI:16675
IUPAC Name pyridine-2,3-dicarboxylic acid
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Pyridinedicarboxylic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 188°C to 190°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 22, 150
Indice di Merck 15, 8190
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.55%. Other solubilities: soluble in alkalies,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in ether and benzene
Peso formulazione 167.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Pyridinedicarboxylic acid