Learn More
2-(3-Pyridyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10354562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10354562 1 g 1g
10394512 250 mg 250mg
10076944 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10354562 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC13701DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 39067-29-3
Formula molecolare C9H6N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 206.219
Numero MDL MFCD00052304
InChI Key FOQFGMAZUTUELM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyridin-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-pyrid-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 736513
IUPAC Name 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.22
Percent Purity 97%