Learn More
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15421376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15421376 250 mg 250mg
15470848 1 g 1g
15480848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15421376 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54593.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 312496-16-5 | C13H9N3O2 | 239.234 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312496-16-5
Formula molecolare C13H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 239.234
Numero MDL MFCD01414693
InChI Key DHRPCXYIVJXXJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-benzimidazole-6-carboxylicacid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-3h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridyl benzimidazole-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-3-yl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzimidazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2771805
IUPAC Name 2-pyridin-3-yl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Quantità 250 mg
Peso formulazione 239.23
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylicacid