Learn More
2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696160
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
6293-56-7
C7H9NO
123.155
MFCD00831047
YPWSASPSYAWQRK-UHFFFAOYSA-N
3-pyridineethanol, 3-2-hydroxyethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanol, 2-3-pyridyl ethan-1-ol, 2-3-pyridyl-1-ethanol, 2-pyridin-3-yl ethan-1-ol, 3-pyridylethanol, 2-3-pyridyl ethanol, pyridyl-3-methylcarbinol, 3-hydroxyethyl pyridine
80515
2-pyridin-3-ylethanol
C1=CC(=CN=C1)CCO
6293-56-7
C7H9NO
123.155
MFCD00831047
YPWSASPSYAWQRK-UHFFFAOYSA-N
3-pyridineethanol, 3-2-hydroxyethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanol, 2-3-pyridyl ethan-1-ol, 2-3-pyridyl-1-ethanol, 2-pyridin-3-yl ethan-1-ol, 3-pyridylethanol, 2-3-pyridyl ethanol, pyridyl-3-methylcarbinol, 3-hydroxyethyl pyridine
80515
2-pyridin-3-ylethanol
C1=CC(=CN=C1)CCO
Materiale o nome chimico 2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 123.15
Percent Purity 97%