Learn More
2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 123.15 |
| Percent Purity | 97% |