Learn More
α-2,3-sialyltransferase-IN-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497357
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16497357 5 mg -
16450937 50 mg 50mg
16424648 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16497357 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112535
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress α-2,3-sialyltransferase-IN-1 (Lith-O-Asp analog) is a noncompetitive α-2,3-sialyltransferase inhibitor with an IC50 of 6 μM.
α-2,3-sialyltransferase-IN-1 (Lith-O-Asp analog) is a noncompetitive α-2,3-sialyltransferase inhibitor with an IC50 of 6 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico α-2,3-sialyltransferase-IN-1
Forma fisica Solid
CAS 881179-06-2
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H45NO6
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo Lith-O-Asp analog
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 103.7 mg/mL (210.92 mM)
SMILES C[C@@]1([C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@H](OC([C@H](N)CC(O)=O)=O)C3)C)([H])[C@]4([H])CC1
Molecular Weight (g/mol) 491.66
Peso formulazione 491.66
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only