Learn More
2(3H)-Benzofuranone, TRC
Codice prodotto. 30338558
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338558 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2036355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2(3H)-Benzofuranone
CAS 553-86-6
Formula molecolare C8H6O2
Quantità 5 g
Sinonimo 2,3-Dihydrobenzofuran-2-one, 2-Benzofuranone, 2-Coumaranone, 2-Coumarone, 3H-Benzofuran-2-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one, Cumaranone, Isophthalide, NSC 227414, o-Hydroxyphenylacetic acid γ-lactone, α-Coumaranone
InChI Formula InChI=1S/C8H6O2/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2
SMILES O=C1Cc2ccccc2O1
IUPAC Name 3H-1-benzofuran-2-one
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Peso formulazione 134.0368