Learn More
2(3H)-Benzofuranone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2(3H)-Benzofuranone |
| CAS | 553-86-6 |
| Formula molecolare | C8H6O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2,3-Dihydrobenzofuran-2-one, 2-Benzofuranone, 2-Coumaranone, 2-Coumarone, 3H-Benzofuran-2-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one, Cumaranone, Isophthalide, NSC 227414, o-Hydroxyphenylacetic acid γ-lactone, α-Coumaranone |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6O2/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2 |
| SMILES | O=C1Cc2ccccc2O1 |
| IUPAC Name | 3H-1-benzofuran-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.13 |
| Peso formulazione | 134.0368 |