Learn More
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime, 97%
Codice prodotto. 11490210
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490210 250 mg 250mg
11400220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490210 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50673.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 258521-20-9 | C10H10N4O3 | 234.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 258521-20-9
Formula molecolare C10H10N4O3
Molecular Weight (g/mol) 234.22
Numero MDL MFCD01764763
InChI Key RNDSGEINHPCNQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy acetamidoxime, 1-hydroxyimino-2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy ethylamine
PubChem CID 57376339
IUPAC Name N'-hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]ethanimidamide
SMILES NC(COC1=CC=C(C=C1)C1=NN=CO1)=NO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
Quantità 250 mg
Peso formulazione 234.22
Percent Purity 97%