Learn More
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime, TRC
Codice prodotto. 30423032
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423032 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423032 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO844995100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
CAS 258521-20-9
Formula molecolare C10H10N4O3
Quantità 100 mg
Sinonimo N-Hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]-ethanimidamide
InChI Formula InChI=1S/C10H10N4O3/c11-9(14-15)5-16-8-3-1-7(2-4-8)10-13-12-6-17-10/h1-4,6,15H,5H2,(H2,11,14)
SMILES ONC(=N)COc1ccc(cc1)c2ocnn2
IUPAC Name N-hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]ethanimidamide
Molecular Weight (g/mol) 234.21
Peso formulazione 234.0753