Learn More
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime, TRC
Codice prodotto. 30413986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413986 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413986 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO8449951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
CAS 258521-20-9
Formula molecolare C10H10N4O3
Quantità 1 g
Sinonimo N-Hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]-ethanimidamide
InChI Formula InChI=1S/C10H10N4O3/c11-9(14-15)5-16-8-3-1-7(2-4-8)10-13-12-6-17-10/h1-4,6,15H,5H2,(H2,11,14)
SMILES ONC(=N)COc1ccc(cc1)c2ocnn2
IUPAC Name N-hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]ethanimidamide
Molecular Weight (g/mol) 234.21
Peso formulazione 234.0753