Learn More
2-(4-((1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30477989
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477989 10 mg 10mg
30475466 100 mg 100mg
30477565 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30477989 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26785010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1027957-36-3
Formula molecolare C17H20O5
Molecular Weight (g/mol) 304.34
Sinonimo 4-[[1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl]methyl]-alpha-methyl-benzeneacetic Acid
IUPAC Name 2-[4-[(1-methoxycarbonyl-2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoic acid
SMILES COC(=O)C1(Cc2ccc(cc2)C(C)C(=O)O)CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-((1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic Acid
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H20O5/c1-11(15(19)20)13-7-5-12(6-8-13)10-17(16(21)22-2)9-3-4-14(17)18/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Peso formulazione 304.1311