Learn More
2-[4-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane , Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10471134
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10471134 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10183953 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10471134 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34439CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 868755-79-7
Formula molecolare C16H19BO3
Molecular Weight (g/mol) 270.14
Numero MDL MFCD08435855
InChI Key PUCSCLCOEROOCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-fur-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-2-furyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-furan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-2-furanyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fur-2-yl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525723
IUPAC Name 2-[4-(furan-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[4-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 270.13
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche