Learn More
2-[4-[(2RS)-3-Amino-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Mikromol™
Codice prodotto. 30049144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049144 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049144 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0013.180025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-[(2RS)-3-Amino-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
CAS 81346-71-6
Nomi componenti o analita 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H16 N2 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzeneacetamide, 4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)-, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)benzeneacetamide, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide, Atenolol Impurity J
InChI Formula InChI=1S/C11H16N2O3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7,12H2,(H2,13,15)
SMILES NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC Name 2-[4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 224.26
Quantità 25 mg
Peso formulazione 224.1161 g/mol