Learn More
2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Perphenazine Sulphoxide), Mikromol™
Codice prodotto. 17903926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17903926 25 mg 25mg
17901916 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17903926 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0826.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Perphenazine Sulphoxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Nomi componenti o analita Perphenazine Sulfoxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H26 Cl N3 O2 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC Name 2-[4-[3-(2-chloro-5-oxophenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Molecular Weight (g/mol) 419.97
Quantità 25 mg
Peso formulazione 419.1434 g/mol