Learn More
2-{4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10586504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10586504 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10235364 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10586504 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC59539CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 627899-90-5
Formula molecolare C17H28BNO3
Molecular Weight (g/mol) 305.23
Numero MDL MFCD09702395
InChI Key ONRJKPSMQGEPHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-3-dimethylamino propoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n,n-dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propan-1-amine, dimethyl 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, dimethyl 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, 4-3-dimethylamino propoxy benzeneboronic acid, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid, pinacol ester, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid,pinacol ester, dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine
PubChem CID 24229609
IUPAC Name N,N-dimethyl-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy]propan-1-amine
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-{4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 305.22
Percent Purity 95%