Learn More
2',4,4'-Trihydroxychalcone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11441490
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11441490 1 g 1g
11451490 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11441490 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26920.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 961-29-5
Formula molecolare C15H12O4
Molecular Weight (g/mol) 256.257
Numero MDL MFCD00075907
InChI Key DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
Sinonimo isoliquiritigenin, 2',4,4'-trihydroxychalcone, 4,2',4'-trihydroxychalcone, 6'-deoxychalcone, e-1-2,4-dihydroxyphenyl-3-4-hydroxyphenyl prop-2-en-1-one, 2',4',4-trihydroxychalcone, isoliquirtigenin, unii-b9cti9gb8f, ccris 7676, chalcone, 2',4,4'-trihydroxy
PubChem CID 638278
ChEBI CHEBI:310312
IUPAC Name (E)-1-(2,4-dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2',4,4'-Trihydroxychalcone
Punto di fusione 185°C to 188°C
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Peso formulazione 256.27
Percent Purity 97%