Learn More
2,4,4-Trimethyl-1-pentene, 99%
Codice prodotto. 11479626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11479626 25 g 25g
11489626 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11479626 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20187.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107-39-1 | C8H16 | 112.216 g/mol
2,4,4-Trimethyl-1-pentene is used in the manufacturing of chemicals, adhesives, sealant chemicals, fuels and fuel additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4,4-Trimethyl-1-pentene is used in the manufacturing of chemicals, adhesives, sealant chemicals, fuels and fuel additives.
Solubility
Miscible with acetone. Partially soluble in methanol, diethyl ether, benzene, chloroform. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-39-1
Formula molecolare C8H16
Molecular Weight (g/mol) 112.216
Numero MDL MFCD00008855
InChI Key FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,4-trimethyl-1-pentene, diisobutylene, pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethylpentene, 1-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-4-pentene, unii-n69l73advf, 1-methyl-1-neopentylethylene, ccris 9103, 2,4,4-trimethylpentene-1
PubChem CID 7868
IUPAC Name 2,4,4-trimethylpent-1-ene
SMILES CC(=C)CC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Punto di fusione -94°C
Densità 0.715
Punti di ebollizione 101°C to 102°C
Punto d'infiammabilità −6°C (21°F)
Odore Petrol-like
Indice di rifrazione 1.4085
Quantità 25 g
Numero UN UN2050
Beilstein 1098309
Informazioni di solubilità Miscible with acetone. Partially soluble in methanol,diethyl ether,benzene,chloroform. Immiscible with water.
Peso formulazione 112.22
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,4-Trimethyl-1-pentene