Learn More
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine (2-Amino-2,4,4-trimethylpentane; 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine), Mikromol™
Codice prodotto. 30050054
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050054 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050054 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0273.150100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine (2-Amino-2,4,4-trimethylpentane; 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico tert-Octylamine
CAS 107-45-9
Nomi componenti o analita tert-Octylamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H19 N
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Pentanamine, 2,4,4-trimethyl-, Butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2,4,4-Trimethyl-2-pentylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, NSC 33852, Primene TOA, tert-Octanamine, tert-Octylamine, 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine
InChI Formula InChI=1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N
IUPAC Name 2,4,4-trimethylpentan-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 129.24
Quantità 100 mg
Peso formulazione 129.1517 g/mol